Learn More
Jenway™ Électrodes de pH
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
Marque: Jenway™ 99960-42
373.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
BNC | |
Combinaison d’environnement rechargeable avec extrémité en forme d’ampoule | |
Mesure à basse température ou dans des solutions de faible force ionique, mesure de pH polyvalente et contrôle qualité ou travaux de recherche précis | |
Verre | |
0°C à 50°C |
12 mm | |
12 x 120 mm (dia. x L) | |
120 mm | |
0 à 11 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30