Learn More
Motic™ Condenseur pour AE2000
Condenseur adapté aux microscopes inversés AE2000. Le condenseur Motic™ pour AE2000 présente une courte distance de travail.
Marque: Motic™ 1101000202011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentre et focalise la lumière passant à travers l’échantillon.
- Condenseur à courte distance de travail (28 mm).
Spécification
NA : 0,50 | |
Condenseur | |
Microscopes AE2000 | |
28 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Motic™ Condenseur pour AE2000 > Distance de travail : 28 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu