Learn More
Cole-Parmer™ Pluviomètre transparent
Mesurez les précipitations accumulées à l’aide de ces pluviomètres cylindriques en butyrate transparent. Niveau de pluie facile à lire en unités anglaises ou métriques
Marque:  Cole-Parmer™ 03319-10
Code produit. 11744819
  • 77.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pluviomètre cylindrique
  • Facilité de lecture
  • Unités anglaises ou métriques
  • Mesure des chutes de pluie jusqu’à 9,92 po
  • Comprend un support de montage en butyrate, des vis et une feuille d’enregistrement des données
  • La feuille d’enregistrement des données consigne les chutes de pluie pendant un an maximum
Spécification
Spécification
plusmn;0,2 mm
14 po
Mesure de l’eau de pluie
Butyrate
4 po
Support de montage en butyrate, vis, feuille d’enregistrement de données
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Pluviomètre transparent > Diamètre externe : 104,14mm