Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de contact
Stérilisation par irradiation. Boîtes de contact Greiner Bio-One utilisées dans la surveillance de l’hygiène pour détecter les micro-organismes et tester l’efficacité du nettoyage et de la désinfection sur des surfaces planes.
Marque:  Greiner Bio-One 629161
Code produit. 10005090
  • 176.60€ / 600 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en différentes tailles
  • Avec ou sans orifice d’aération
  • Matériau : Polystyrène transparent et résistant à la chaleur
  • Boîte de contact avec graduation pour permettre des analyses rapides et faciles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparents
Rond
Boîte de culture cellulaire
15 mm
Polystyrène
Stérile
Non
65 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Greiner Bio-One Boîtes de contact > Sans orifice d’aération