Learn More
Thermo Scientific™ Milieu Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) (déshydraté)
Détectez et dénombrez les Escherichia coli dans les échantillons alimentaires et de nourriture pour animaux à l’aide de ce milieu chromogène tout en répondant à la norme ISO 11133:2014.
Marque: Thermo Scientific™ CM0945B
922.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détectez et dénombrez Escherichia coli dans les échantillons alimentaires et de nourriture pour animaux à l’aide du milieu Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu répond aux critères de formulation et de performance établis dans les normes ISO 166491, 2, 3 et ISO 11133:20144.
Le milieu TBX s’appuie sur la vitesse, la fiabilité et la récupération à partir d’échantillons congelés, et la détection des fermenteurs de lactose de mauvaise qualité proposés par la gélose Tryptone Bile d’origine4,5, avec l’ajout d’un agent chromogène, X-glucuronide, qui détecte l’activité de la glucuronidase, une enzyme qui s’avère être très spécifique pour Escherichia coli6.
Utilisez le milieu TBX pour la détection et le dénombrement sélectifs des Escherichia coli dans les échantillons alimentaires et de nourriture pour animaux.
- Sélectif : la présence de sels biliaires dans le milieu offre une sélectivité contre les bactéries à Gram-positif, en particulier les bacilles et streptocoques fécaux.
- Facile à lire : en raison de l’ajout du chromogène 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronide (X-glucuronide), les E. coli apparaissent comme des colonies bleues / vertes.
- Conforme aux normes ISO : répond aux critères de formulation et de performances établis dans les normes ISO 16649 et ISO 11133:2014.
La plupart des souches Escherichia coli peuvent être différenciées des autres coliformes par la présence de l’enzyme glucuronidase. Cependant, environ 3 à 4 % des Escherichia coli sont négatifs au glucuronidase, particulièrement les souches de Escherichia coli O157 7.
Le chromogène du milieu TBX est 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronide (X-glucuronide) et est ciblé par glucuronidase. Les cellules Escherichia coli sont capables d’absorber ce complexe intact, et le glucuronidase intracellulaire sépare la liaison entre le chromophore et le glucuronide. Le chromophore libéré est coloré et s’accumule dans les cellules, provoquant la coloration des colonies de Escherichia coli en bleu/ vert.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Milieu TBX (déshydraté) | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour 13,7 L de milieu |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement