Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723341.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
220°C à 240°C | |
25 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ FFAP | |
Analyse des acides carboxylés libres, Acides carboxylés libres | |
0,25 μm | |
Permabond™ FFAP |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™ > Longueur : 25 m ; Diamètre intérieur : 0,32 mm ; Épaisseur du film : 0.25um
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu