Learn More
3M™ Masque respiratoire jetable Aura™ Healthcare
Le respirateur à soupape voilée protège l’utilisateur contre l’inhalation des micro-organismes en suspension dans l’air.Il peut servir à la fois de masque respiratoire et de masque chirurgical résistant aux éclaboussures.
Marque: 3M™ 7000088732
53.62 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Homologué CE pour les directives sur les instruments médicaux et les EPI
- La conception 3 plis exclusive offre une plus grande mobilité du visage et plus de confort pour l’utilisateur, ainsi qu’un stockage facile lorsqu’il n’est pas utilisé.
- La technologie de filtration à faible résistance respiratoire offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante
- La barette nasale sculptée permet de se conformer au nez et aux contours du visage et contribue à améliorer la compatibilité avec les lunettes 3M™.
- Le large doublage mousse au niveau du nez offre plus de confort sur la peau
- Mentonnière innovante conçue pour faciliter le positionnement, l’enfilage et le réglage
Spécification
IIR | |
Protection FFP3 | |
8/paquet | |
No |
Yes | |
1883SV+ | |
Non-sterile |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Masque respiratoire jetable Aura™ Healthcare > Modèle :1883SV+
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu