Learn More
Acide perchlorique, 0,7, réactif ultra pure ULTREX™ II, J. T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
Flacon PFA
Description
- Pour une utilisation dans l’ICP (spectrométrie de plasma à couplage inductif), l’analyse de métaux traces ; pour un usage en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Perchloric Acid |
CAS | 7601-90-3 |
Conditionnement | Flacon PFA |
Gravité spécifique | 1 L = 1,60 kg |
Quantité | 500ml |
Formule moléculaire | ClHO4 |
Numéro MDL | MFCD00011325 |
Synonyme | unii-v561v90bg2, acide perchlorique, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
Clé InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide perchlorique, 0,7, réactif ultra pure ULTREX™ II, J. T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu