Learn More
Acide perchlorique (qualité TraceMetal™), Fisher Chemical™ Code produit.: 11315810
Acide perchlorique (qualité TraceMetal™), Fisher Chemical™
Code produit. 11315810
500ml, Flacon en PEHD
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Code produit. 11315810
Marque: Fisher Chemical A511P500
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Idéal pour l’analyse par IC, GF ou Flame AA, ICP-OES et ICP-MS.
  • Évalué pour 65 métaux à des concentrations < 1 ppb.
  • Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
  • Conditionné dans des flacons en polypropylène non cassables afin de maintenir l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux due aux flacons en verre.
  • Durée de conservation de trois ans à partir de la fabrication - disponible sur COA. Col de flacon de  45 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric Acid
pH 0,1
Couleur Incolore
Point de fusion -18°C
Point d’ébullition 203°C
Densité 1,660 g/cm³
Conditionnement Flacon en PEHD
Tension de vapeur 6,8 mmHg à 25°C
Certificat d’analyse Un certificat d’analyse du lot est fourni avec chaque expédition.
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Numéro UN 1873
Merck Index 15, 7267
Poids de la formule 100.46
Pourcentage de pureté 65 to 71% (HClO4, w/w)
Qualité TraceMetal
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Perchloric acid, 67-71%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: perchloric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide perchlorique (qualité TraceMetal™), Fisher Chemical™ >