Learn More
3M™ Casque PELTOR™ ProTac™ III
Click to view available options
Modèle:
Casque PELTOR™ ProTac III Slim, Bandeau
Casque PELTOR™ ProTac III, Bandeau
Casque PELTOR™ ProTac III, Casque de protection
Taux de réduction sonore (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Description
- Le dispositif de protection auditive protège contre les bruits nocifs tout en permettant d’entendre les sons ambiants
- Un système intégré dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre les sons ambiants, tels que les conversations, les bruits des machines et les signaux d’avertissement
- Prise jack stéréo de 3,5 mm pour connecter votre téléphone mobile ou radio bidirectionnelle afin d’entendre l’appel directement dans votre oreille
- La fonction d’arrêt automatique désactive le casque après 4 heures sans utilisation afin d’économiser l’énergie, et un signal de batterie faible vous indique lorsqu’il faut changer les piles
- Système de menu guidé par la voix pour ne plus avoir à retirer votre casque
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Type de protection auditive | Casque antibruit |
Modèle | Casque PELTOR™ ProTac III Slim, Bandeau |
Taux de réduction sonore (NRR) | 19 dB, 21 dB |
Type de produit | Casque de communication à protection auditive |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque PELTOR™ ProTac™ III >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu