Learn More
3M™ Casque avec oreillettes PELTOR™ ProTac™ III Slim
Click to view available options
Casque antibruit avec oreillettes Slim
Description
- Un système intégré dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre les sons ambiants, tels que les conversations, les bruits des machines et les signaux d’avertissement
- Entrée stéréo 3,5 mm en mode écoute seulement (limite de 82 dB) pour le raccordement aux dispositifs externes (p. ex. téléphone mobile, radio, radio bidirectionnelle et iPod)
- Système de menu avec guidage vocal pour éviter de retirer le casque lors du réglage des paramètres
- La mise hors tension automatique éteint le casque passif après 4 heures d’inactivité pour économiser l’énergie
- Avertissement de batterie faible
- Pour réduire la corrosion induite par la sueur, les composants électroniques se trouvent dans la partie extérieure du godet
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Type de produit | Écouteurs serre-tête |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque avec oreillettes PELTOR™ ProTac™ III Slim >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu