Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I
Click to view available options
Modèle:
H510A-470-GB, Serre-tête
H510B-403-GU, Jugulaire
H510F-404-GU, Serre-tête
H510F-459-GB, Serre-tête
H510P3A-405- GU, Montés sur casque
H510P3A-405-GU, Montés sur casque
H510P3AF-405-GU, Montés sur casque
H510P3B-405-GU, Montés sur casque
H510P3E-405-GU, Montés sur casque
H510P3E-469-GB, Montés sur casque
H510P3EA-405-GU, Montés sur casque
H510P3G-405-GU, Montés sur casque
H510P3H-405-GU, Montés sur casque
H510P3K-405-GU, Montés sur casque
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
6 pièces
Description
- Conception profilée pour plus de discrétion
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 352-3 : 2002 |
| Modèle | H510P3A-405- GU, Montés sur casque |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 26 dB |
| Type de produit | Casque antibruit |