Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I
Code produit. 15729907
Click to view available options
Modèle:
H510A-470-GB, Serre-tête
H510B-403-GU, Jugulaire
H510F-404-GU, Serre-tête
H510F-459-GB, Serre-tête
H510P3A-405- GU, Montés sur casque
H510P3A-405-GU, Montés sur casque
H510P3AF-405-GU, Montés sur casque
H510P3B-405-GU, Montés sur casque
H510P3E-405-GU, Montés sur casque
H510P3E-469-GB, Montés sur casque
H510P3EA-405-GU, Montés sur casque
H510P3G-405-GU, Montés sur casque
H510P3H-405-GU, Montés sur casque
H510P3K-405-GU, Montés sur casque
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
6 pièces
Code produit. 15729907
Marque: 3M™ 7000107747
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et pour les loisirs. Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrent une protection polyvalente pour les tâches de courte et longue durées.
  • Conception profilée pour plus de discrétion
  • Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
  • Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
  • Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 352-3 : 2002
Modèle H510P3EA-405-GU, Montés sur casque
Taux de réduction sonore (NRR) 26 dB
Type de produit Casque antibruit