Learn More
asecos™ Bac de rétention PE sans caillebotis
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 40044
Code produit. 17886336
  • 363.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PE bleu
  • Caillebotis : sans
Spécification
Spécification
Bleu
220 L
Painted Spill Sump
1330.00 mm
1330.00 mm
385.00 mm
930.00 mm
29 kg
58.1 gal.
Polyéthylène
52.36 in.
52.36 in.
15.16 in.
36.61 in.
63.93 lb.