Learn More
asecos™ Bac de rétention PE sans caillebotis
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
220 l
440 l
520 l
Longueur (métrique):
1 330,00 mm
1 720,00 mm
2 520,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PE bleu
- Caillebotis : sans
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Capacité (impériale) | 58.1 gal. |
| Capacité (métrique) | 220 l |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Painted Spill Sump |
| Longueur (impériale) | 52.36 in. |
| Longueur (métrique) | 1 330,00 mm |
| Largeur (impériale) | 52.36 in. |
| Largeur (métrique) | 1330.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 15.16 in. |
| Afficher plus |