Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE avec passages pour fourches sans caillebotis
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 31409
Code produit. 17856476
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • PE gris
  • Caillebotis : sans
Spécification
Spécification
Gris
1000 L
Sump
2680.00 mm
2680.00 mm
490.00 mm
1315.00 mm
64 kg
264.2 gal.
Polyéthylène
105.51 in.
105.51 in.
19.29 in.
51.77 in.
141.09 lb.
Nom du produit
asecos™ Bac de rayonnage PE avec passages pour fourches sans caillebotis > Capacity: 1000 L