Learn More
Thermo Scientific™ Complément du bouillon ONE de Salmonella Oxoid™
Le supplément du bouillon ONE de Salmonella Thermo ScientificTM OxoidTM est destiné à l’enrichissement sélectif des espèces Salmonella à partir d’échantillons alimentaires en 24 heures en une seule étape d’enrichissement.
Marque:  Thermo Scientific™ SR0242B
430.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12986736
  • 442.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le supplément du bouillon ONE de Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ est destiné à l’enrichissement sélectif des espèces Salmonella à partir d’échantillons alimentaires en 24 heures en une seule étape d’enrichissement.
  • À ajouter au bouillon ONE de Salmonella, réf. CM1091B
  • Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
les Salmonella
Lyophilisation
10/boîte
Complément ONE de bouillon pour Salmonella
Supplément
Chaque flacon pour 225 ml de milieu
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6202695 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2024 Catalog NumberSR0242B
Numéro de lot6180716 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2024 Catalog NumberSR0242B
Numéro de lot6136017 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2024 Catalog NumberSR0242B
Numéro de lot3797146 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberSR0242B
Numéro de lot3737633 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog NumberSR0242B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Complément du bouillon ONE de Salmonella Oxoid™ > Un supplément sélectif de bouillon de Salmonella 10 flacons de 2,25 L