Learn More
Micronova™ Adaptateurs TMop ™
Une sélection d’adaptateurs pour serpillières à franges en T qui fonctionnent avec les housses TMop™ et Slim-T™ et sont équipés d’un joint à pivotant à 180°pour un nettoyage facile de la surface dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel. Disponibles sous la forme d’une barre de tube en acier inox électropoli ou d’une barre carrée en acétal (QDST).
Marque:  Micronova™ QDT-14
Code produit. 11992485
  • 140.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Add to basket
Requires : Housses T-mop
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Les adaptateurs pour serpillières à franges pour salles blanches Micronova TMop™ sont conçus pour fonctionner avec les housses TMop™ ou Slim-T™ qui se clipsent facilement sur les structures de serpillières en T. La structure à barre carrée en acétal est conçue pour être utilisée avec les T-Mop ‘à éponge épaisse’, étant donné qu’elle se clipse sur l’éponge. Les structures de TMop™ sont disponibles avec une extrémité filetée de type ACME pour poignées en plastique (QPT) ou un accessoire à déconnexion rapide pour une utilisation avec les poignées en acier inox SSU (QDT et QDST).
  • Adaptateurs pour serpillières à franges en T avec joint pivotant à 180°
  • Nettoyage facile des surfaces dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel
  • Fonctionne bien sur les sols de salles, les murs, les plafonds, les parois souples et l’extérieur du matériel
  • 304 Structure à tube en acier inox électropoli qui s’adapte à toutes les housses TMop ™ et Slim-T™ (QDT, QPT)
  • La barre en acétal carrée fonctionne mieux avec les housses TMop™ à ‘éponge épaisse’ (QDST)
  • QP, extrémité filetée de type ACME pour fixation sur poignées en plastique Micronova
  • QD, accessoire à déconnexion rapide pour poignées en acier inox SSU
  • Bonne résistance aux solutions de nettoyage et aux désinfectants
  • Autoclavables
Specifications
Specifications
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 in)
14 in
35,6 cm
2,5 cm
Produits chimiques
1/boîte
Balai à franges pour salles blanches T-Mop™
Protection de sonde acier inoxydable
Adaptateur à déconnexion rapide
Non stérile
Autoclavable
1 po
Non
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
Nettoyage et désinfection des surfaces des salles blanches et des environnements contrôlés
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot048525-000 Type de certificatCertificat de conformité Date21/03/2025 Catalog NumberQDT-14
Numéro de lot047152-000 Type de certificatCertificat de conformité Date31/12/2024 Catalog NumberQDT-14
Numéro de lot045249-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberQDT-14
Numéro de lot046871-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberQDT-14
Numéro de lot044203-000 Type de certificatCertificat de conformité Date12/08/2024 Catalog NumberQDT-14
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Micronova™ Adaptateurs TMop ™ > Adaptateur TMop, acier inox, accessoire pour poignée à déconnexion rapide, 14 po.