Learn More
Thermo Scientific™ Complément du bouillon ONE de Salmonella Oxoid™
Le supplément du bouillon ONE de Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ est destiné à l’enrichissement sélectif des espèces Salmonella à partir d’échantillons alimentaires en 24 heures en une seule étape d’enrichissement.
Marque:  Thermo Scientific™ SR0242E
42.80 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12996736
  • 45.05€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le complément du bouillon ONE de Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ est destiné à l’enrichissement sélectif de Salmonella spp. à partir d’échantillons alimentaires en 24 heures en une seule étape d’enrichissement.
  • Ajouter au bouillon ONE pour Salmonella, réf. CM1091B
  • Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
les Salmonella
Lyophilisation
10/boîte
Complément ONE de bouillon pour Salmonella
Supplément
Chaque flacon permet de fabriquer 225 ml de milieu
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6169127 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog NumberSR0242E
Numéro de lot3793400 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2024 Catalog NumberSR0242E
Numéro de lot3718392 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2023 Catalog NumberSR0242E
Numéro de lot3639482 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/04/2023 Catalog NumberSR0242E
Numéro de lot3563298 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2022 Catalog NumberSR0242E
Nom du produit
Thermo Scientific™ Complément du bouillon ONE de Salmonella Oxoid™ > 10/boîte