Learn More
Micronova™ Adaptateurs TMop ™
Une sélection d’adaptateurs pour serpillières à franges en T qui fonctionnent avec les housses TMop™ et Slim-T™ et sont équipés d’un joint à pivotant à 180°pour un nettoyage facile de la surface dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel. Disponibles sous la forme d’une barre de tube en acier inox électropoli ou d’une barre carrée en acétal (QDST).
Marque:  Micronova™ QDST-14
Code produit. 13117636
  • 147.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs pour serpillières à franges pour salles blanches Micronova TMop™ sont conçus pour fonctionner avec les housses TMop™ ou Slim-T™ qui se clipsent facilement sur les structures de serpillières en T. La structure à barre carrée en acétal est conçue pour être utilisée avec les T-Mop ‘à éponge épaisse’, étant donné qu’elle se clipse sur l’éponge. Les structures de TMop™ sont disponibles avec une extrémité filetée de type ACME pour poignées en plastique (QPT) ou un accessoire à déconnexion rapide pour une utilisation avec les poignées en acier inox SSU (QDT et QDST).
  • Adaptateurs pour serpillières à franges en T avec joint pivotant à 180°
  • Nettoyage facile des surfaces dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel
  • Fonctionne bien sur les sols de salles, les murs, les plafonds, les parois souples et l’extérieur du matériel
  • 304 Structure à tube en acier inox électropoli qui s’adapte à toutes les housses TMop ™ et Slim-T™ (QDT, QPT)
  • La barre en acétal carrée fonctionne mieux avec les housses TMop™ à ‘éponge épaisse’ (QDST)
  • QP, extrémité filetée de type ACME pour fixation sur poignées en plastique Micronova
  • QD, accessoire à déconnexion rapide pour poignées en acier inox SSU
  • Bonne résistance aux solutions de nettoyage et aux désinfectants
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in)
Blanc
Non stérile
Autoclavable
0,75 po
Non
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
Raccord en acier inoxydable 304, électropoli, acétal, acier inox, raccords en acétal
Adaptateur à déconnexion rapide
14 in
35,6 cm
1,9 cm
Produits chimiques
1/boîte
Nettoyage et désinfection des surfaces des salles blanches et des environnements contrôlés
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot047383-000 Type de certificatCertificat de conformité Date31/12/2024 Catalog NumberQDST-14
Numéro de lot047159-000 Type de certificatCertificat de conformité Date31/12/2024 Catalog NumberQDST-14
Numéro de lot039726-000 Type de certificatCertificat de conformité Date15/08/2023 Catalog NumberQDST-14
Numéro de lot036129-000 Type de certificatCertificat de conformité Date05/01/2023 Catalog NumberQDST-14
Nom du produit
Micronova™ Adaptateurs TMop ™ > Adaptateur TMop en plastique, barre carrée, accessoire pour poignée à déconnexion rapide, 14 po.