Learn More
Thermo Scientific™ Kit Oxoid™ Microbact™ Staphylococcal 12S
Simplifiez l’identification des staphylocoques, y compris Staphylococcus aureus et les staphylocoques à coagulase négative (SCN), avec le kit Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staphylococcal 12S.
Marque:  Thermo Scientific™ MB1561A
346.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13205619
  • 366.00€ / 20 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Kit Microbact Staphylococcal 12S
Kit de test de Staphylococcus aureus
Staphylococcus
Staphylococcus spp., y compris Staphylococcus aureus et staphylocoques à coagulase négative, format bande pour microplaques
20 tests/kit
Staphylococcus aureus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot4468649 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog NumberMB1561A
Numéro de lot4468649 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2024 Catalog NumberMB1561A
Numéro de lot4458600 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/05/2024 Catalog NumberMB1561A
Numéro de lot4458600 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog NumberMB1561A
Numéro de lot4402942 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2023 Catalog NumberMB1561A
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit Oxoid™ Microbact™ Staphylococcal 12S > 20 tests/kit