Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue
Simplifiez l’identification des staphylocoques, y compris le staphylocoque doré et les staphylocoques à coagulase négative à l’aide des réactifs Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue.
Marque:  Thermo Scientific™ MB1588A
100.74 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13265599
  • 104.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Simplifiez l’identification des staphylocoques, y compris le staphylocoque doré et les staphylocoques à coagulase négative (CNS) à l’aide des réactifs Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue. Ce réactif est utilisé dans le test bêta-galactosidase afin d’obtenir des résultats rapides, fiables et facilement lisibles.
Utilisé dans le test bêta-galactosidase, ce réactif permet d’obtenir une identification rapide, fiable et simple des staphylocoques, y compris le staphylocoque doré et les staphylocoques à coagulase négative (CNS).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé avec une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic, offrant rapidement la solution dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Réactifs Microbact Staph Fast Blue
Ensemble de réactifs pour kit de test de Staphylococcus aureus
2 flacons de 10 ml
Staphylococcus spp., y compris le staphylocoque doré et les staphylocoques à coagulase négative, réaction bêta-galactosidase dans Microbact 12S
1 boîte
Staphylococcus aureus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot4500381 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog NumberMB1588A
Numéro de lot4497258 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2025 Catalog NumberMB1588A
Numéro de lot4484799 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2024 Catalog NumberMB1588A
Numéro de lot4474108 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog NumberMB1588A
Numéro de lot4469672 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog NumberMB1588A
Nom du produit
Thermo Scientific™ Réactifs Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue > 2 x 10 ml / flacon