Learn More
Thermo Scientific™ Gélose LES Endo sur membrane (déshydratée)
Milieu pour le dénombrement des organismes coliformes dans les échantillons d’eau.
Marque:  Thermo Scientific™ MM0551B
149.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11903572
  • 154.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Référence industrielle : Normes APHA.
Poudre
500 g
Gélose à membrane LES Endo
Gélose
Pour milieu de 11,1 L
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6105689 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog NumberMM0551B
Numéro de lot3788112 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog NumberMM0551B
Numéro de lot3668724 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2023 Catalog NumberMM0551B
Numéro de lot3529881 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/09/2022 Catalog NumberMM0551B
Numéro de lot3289805 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/06/2021 Catalog NumberMM0551B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose LES Endo sur membrane (déshydratée) > Gélose à membrane Endo LES ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement