Learn More
Thermo Scientific™ Gélose glucosée à la bile rouge violet (déshydratée)
Détectez et dénombrez les entérobactéries dans les produits alimentaires grâce à ce milieu sélectif.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0485B
106.44 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10528453
  • 118.00€ / 500g
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Référence industrielle : AFNOR, BSI, ISO, NMKL.
Poudre
500 g
Gélose glucosée à la bile rouge violet (déshydratée)
Gélose
Pour 13,0 L de milieu
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose glucosée à la bile rouge violet (déshydratée) > Gélose glucosée à la bile rouge violet ; 500 g