Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au sang Columbia avec milieu de sang de mouton
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Plaque simple de 90 mm
Type de milieu:
Gélose avec 5 % de sang de mouton
Gélose avec 7 % de sang de mouton
Gélose avec sang de mouton
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
Description
Isolez et cultivez les micro-organismes délicats à réactions hémolytiques clairement visibles (streptocoques et staphylocoques) grâce à une formulation de milieu de culture contenant du sang de mouton. La gélose Thermo Scientific™ Columbia au sang de mouton favorise l’hémolyse type de Staphylococcus aureus et permet la croissance type du Streptococcus pneumonia (morphologie bosselée).
Cultivez des organismes délicats avec une production rapide de grandes colonies, des zones d’hémolyse bien définies et une bonne différenciation des colonies pour toutes les applications globales. En règle générale, l’agar au sang provient d’un hydrolysat de caséine ou d’un bouillon. L’avantage de l’hydrolysat de caséine est la production rapide de grandes colonies, et celui du bouillon consiste en des zones d’hémolyse bien définies et une bonne différenciation des colonies. Cette formulation associe les avantages des deux pour des performances optimales.
Staphylococcus aureus est une bactérie de coagulase positive, avec catalase et à gram-positif, qui se produit seule ou par paires, en tétrades, chaînes courtes et amas ressemblant à du raisin. Elle est généralement véhiculée sur la peau et dans le nez de personnes en bonne santé mais elle représente également une cause majeure d’infection dans le milieu de la santé et dans les communautés du monde entier. S. aureus peut entraîner de nombreux syndromes avec des manifestations cliniques, notamment des infections de la peau et des tissus mous, un empyème, des infections sanguines, une pneumonie, une ostéomyélite, une arthrite septique, une endocardite, une septicémie et une méningite.
Les streptocoques sont des cocci à gram-positif, sans catalase, anaérobies facultatifs, qui se regroupent par paires ou en chaînes. Ils provoquent une grande variété de maladies cliniques, telles que pharyngite, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, septicémie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante. L’une des caractéristiques phénotypiques les plus utiles des streptocoques est la réaction hémolytique, généralement classifiée comme alpha, bêta ou gamma en fonction de l’aspect des zones autour des colonies en culture sur de la gélose au sang. βLes streptocoques bêta-hémolytiques sont caractérisés plus précisément par les groupes de Lancefield, qui sont basés sur les différences d’antigènes polysaccharidiques propres à chaque groupe et situés sur la paroi de la cellule bactérienne.
Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Staphylococcus aureus est une bactérie de coagulase positive, avec catalase et à gram-positif, qui se produit seule ou par paires, en tétrades, chaînes courtes et amas ressemblant à du raisin. Elle est généralement véhiculée sur la peau et dans le nez de personnes en bonne santé mais elle représente également une cause majeure d’infection dans le milieu de la santé et dans les communautés du monde entier. S. aureus peut entraîner de nombreux syndromes avec des manifestations cliniques, notamment des infections de la peau et des tissus mous, un empyème, des infections sanguines, une pneumonie, une ostéomyélite, une arthrite septique, une endocardite, une septicémie et une méningite.
Les streptocoques sont des cocci à gram-positif, sans catalase, anaérobies facultatifs, qui se regroupent par paires ou en chaînes. Ils provoquent une grande variété de maladies cliniques, telles que pharyngite, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, septicémie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante. L’une des caractéristiques phénotypiques les plus utiles des streptocoques est la réaction hémolytique, généralement classifiée comme alpha, bêta ou gamma en fonction de l’aspect des zones autour des colonies en culture sur de la gélose au sang. βLes streptocoques bêta-hémolytiques sont caractérisés plus précisément par les groupes de Lancefield, qui sont basés sur les différences d’antigènes polysaccharidiques propres à chaque groupe et situés sur la paroi de la cellule bactérienne.
Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge carmin, opaque |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Gélose avec 7 % de sang de mouton |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |