Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia CNA avec milieu de culture de sang de mouton
Isolez des organismes à Gram-positif dans des échantillons cliniques grâce à ce milieu sélectif traditionnellement utilisé pour identifier les staphylocoques, les streptocoques et S. pneumoniae.
Marque:  Thermo Scientific™ PB5049A
17.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13215339
  • 26.05€ / 10 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Isolez efficacement les microorganismes à gram-positif dans des échantillons cliniques à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Columbia CNA avec sang de mouton, un milieu microbiologique sélectif qui inclut de la colistine et de l’acide nalidixique pour inhiber les bacilles à gram-négatif. La gélose Columbia CNA est traditionnellement utilisée pour identifier les staphylocoques et les streptocoques. L’ajout de sang de mouton dans le milieu permet une identification distincte de S. pneumoniae grâce à la production d’une alpha-hémolyse claire.
La gélose Columbia CNA avec sang de mouton contient des antibiotiques pour inhiber les espèces S. albus et Micrococcus, ainsi que les bacilles à Gram-positif et à Gram-négatif. Elle supprime la croissance des espèces Proteus, Klebsiella et Pseudomonas tout en permettant le développement sans restriction de S. aureus, des streptocoques hémolytiques et des entérocoques. Ce milieu permet d’identifier et d’isoler plus facilement les cocci à Gram-positif dans un mélange de flores bactériennes contenu dans de nombreux échantillons cliniques et aliments.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge, opaque
Monoplaque de 90 mm
CNA Agar with Sheep Blood
17 g ± 5 %
Sous film transparent - monocouche
6°C à 12°C
Allemagne
Gélose
Sheep Blood
10/boîte
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6251977 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberPB5049A
Numéro de lot6248999 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberPB5049A
Numéro de lot6248994 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2025 Catalog NumberPB5049A
Numéro de lot6245824 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog NumberPB5049A
Numéro de lot6242312 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberPB5049A
Nom du produit
Thermo Scientific™ Agar Columbia CNA avec milieu de culture de sang de mouton >