Learn More
Acide oxalique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11481538
Acide oxalique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481538
250g
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Code produit. 11481538
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13866.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide oxalique dihydraté agit comme réactif analytique, comme agent de réduction pour les films photographiques et comme mordant dans le processus de coloration. Il est utilisé comme agent de placage, agent de traitement de surface, agent de broyage, agent précipitant dans le traitement des minéraux de terres rares, agent de blanchiment dans le textile et agent purifiant dans l’industrie pharmaceutique. Il joue un rôle important dans les médicaments antibiotiques comme l’oxytétracycline et le chloramphénicol. Il trouve une application dans les usines de traitement de l’eau pour éliminer le calcium dans les eaux usées. Il est également utilisé comme tampon dans la séparation chromatographique ainsi que comme agent de blanchiment pour le bois, éliminant ainsi les taches noires causées par la pénétration de l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide oxalique dihydraté agit comme réactif analytique, comme agent de réduction pour les films photographiques et comme mordant dans le processus de coloration. Il est utilisé comme agent de placage, agent de traitement de surface, agent de broyage, agent précipitant dans le traitement des minéraux de terres rares, agent de blanchiment dans le textile et agent purifiant dans l’industrie pharmaceutique. Il joue un rôle important dans les médicaments antibiotiques comme l’oxytétracycline et le chloramphénicol. Il trouve une application dans les usines de traitement de l’eau pour éliminer le calcium dans les eaux usées. Il est également utilisé comme tampon dans la séparation chromatographique ainsi que comme agent de blanchiment pour le bois, éliminant ainsi les taches noires causées par la pénétration de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éther et le glycérol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases, les chlorures acides et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL MFCD00149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtmAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
pH 1,3
Point de fusion 101°C à 105°C
Formule linéaire HO2CCO2H·2H2O
Numéro UN UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether and glycerol. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 126.07 (90.04 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1,65
Quantité 250g
Odeur Inodore
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241502 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2022 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Numéro de lot10173554 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Numéro de lot10206755 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Numéro de lot10143511 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Numéro de lot10144574 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanedioic acid, dihydrate
Nom du produit
Acide oxalique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >