Learn More
Acide oxalique 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10711851
Acide oxalique 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10711851
250g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10711851
Marque: Thermo Scientific Acros 186432500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-62-7
Formule moléculaire C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
Numéro MDL MFCD00002573
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Nom IUPAC acide oxalique
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid
Point de fusion 189,0°C à 191,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :90 g/l (20°C).Autres solubilités : très soluble dans l’éthanol, soluble dans le glycérol, légèrement soluble dans l’éther, insoluble dans le benzène, le chloroforme et le pétrole, l’éther
Poids de la formule 90.04
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1,9000 g/ml
Quantité 250g
Point d’éclair >93,4°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,9
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460413 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2024 Catalog Number186430010,186430000,186430050,186432500
Numéro de lotA0460411 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2024 Catalog Number186430010,186430000,186430050,186432500
Numéro de lotA0460412 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2024 Catalog Number186430010,186430000,186430050,186432500
Numéro de lotA0454342 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number186430010,186430000,186430050,186432500
Numéro de lotA0454343 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number186430010,186430000,186430050,186432500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Acide oxalique 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >