Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre de paillasse pour pH/ISE/conductivité/oxygène dissous Orion™ Versa Star Pro™
Bénéficiez de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ doté de modules de pH / ISE, de conductivité et de RDO / OD permettant de mesurer jusqu’à 4 canaux simultanément.
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR90
Description
Bénéficiez d’une haute précision, de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure de paillasse multiparamètre pour pH/ISE/conductivité/oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™.Relevez vos défis d’applications les plus difficiles pour la mesure du pH, de la concentration ionique, de la conductivité, de l’oxygène dissous et de la température.Visualisez facilement les mesures sur le superbe écran couleur et personnalisez les quatre canaux de mesure à l’aide de modules interchangeables.Enregistrez jusqu’à 2 000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232.Sélectionnez les systèmes avec un ou deux modules de pH/ISE.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
- L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes
- Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique
- Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
- Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages par paramètre les plus récents avec un graphique consultable des étalonnages du pH et ISE multipoints
- Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures
- La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant
- L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Comprend le module de mesure du pH / ISE Orion Versa Star :
- Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 6 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur
- Effectuez un étalonnage ISE jusqu’à 6 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
Comprend le module de mesure de la conductivité Orion Versa Star :
- Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
- Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à 6 points
- Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5°C, 10°C, 15°C, 20°C ou 25°C
Comprend un module de mesure de RDO / OD Orion Versa Star
- Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques RDO Orion ou des sondes OD polarographiques Orion
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à 10 comptes utilisateur avec un accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (n° de catalogue STARA-PWR) | |
±6 mmHg | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
± 0,002 | |
± 0,1 mg/L jusqu’à 8 mg/L, ± 0,2 mg/L de 8 jusqu’à 20 mg/L, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/L | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration | |
Oui | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
1 à 6 | |
0,001 à 199,9 cm-1 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Instrument de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro avec module pH/ISE/mV, module de conductivité / TDS / salinité / résistivité, module RDO/DO et support. | |
Écran graphique LCD couleur avec options configurables par l’utilisateur | |
pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, conductivité, TDS, salin, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity | |
0,001 μS/cm à 3000 mS/cm | |
-2,000 à 20,000 | |
0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt | |
0,0001 minimum, 1 à 4 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur) | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (pH ou ISE), Mini-DIN à 8 broches (température), broche de référence, Mini-DIN à 8 broches (conductivité avec sonde de température), Mini-DIN à 9 broches (ODR ou OD polarographique avec sonde de température), 2 entrées d’agitateur | |
Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique, Temporisé et Ponctuel ; mémorisation manuelle des données avec | |
10 par canal | |
± 2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ± 10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, saturation de 1 % | |
Adaptateur secteur universel (inclus) | |
0,1 mmHg | |
± 2000,0 mV | |
0,00 à 50,00 mg/l | |
5 à 85%, sans condensation | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/L | |
0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique à l’aide de la mesure de conductivité ou de l’entrée manuelle de la salinité de l’échantillon | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
± 0,1°C | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
5°, 10°, 15°, 20°, 25°C | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in x 9,5 in x 3,9 in), ajouter ≤ 2 cm (0,8 in) de longueur et de hauteur pour les modules | |
1,2 kg, ajouter 0,2 kg pour chaque module |
USB (2), RS-232 | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la mesure ±0,01 μS ≤ 3 μS | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
± 0,2 mg/L ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
Jusqu’à 6 | |
1 à 6 | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
2000 avec horodatage | |
4 - personnalisables avec des modules | |
IP 54 | |
Saturation de 0,0 à 600,0% | |
±2000,0 mV | |
2 ohms à 100,0 meg-ohms | |
0,001 à 200,0 ppm | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
Appareil de mesure Versa Star Pro, module pH/ISE VSTAR-ISE, module de conductivité VSTAR-CND, module RDO/DO VSTAR-RD, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure. | |
pH 7,000 (réglable), ISE 1,000 (réglable) | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Entrée CC : 9 VCC, 1 A | |
400 à 850 mmHg | |
0,0001 à 19990 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité | |
0,00 à 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
0,01, 0,1 mg/L | |
1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique | |
0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt) | |
Linéaire (0,02 à 9,99) | |
Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour l’appareil de mesure et le module | |
2,5 lb, ajouter 0,5 lb pour chaque module |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Accessoires et services
-
Thermo Scientific™ Sondes à 4 cellules de conductivité à él... CELLULE DE CONDUCTIVITÉ 4 ANNEAUX Code produit: 10255772
559.79€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Électrode pH Orion™ 8102 BNUWP ROS... PH ELECTRODE ROSS ULTRA COMBINATION FOR ... Code produit: 10544973
366.83€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer... KIT ROSS PH TAMPON 475ML Code produit: 10669508
147.74€ / 475mL -
Thermo Scientific™ Multimètre pour pH / ionométrie Orion&tr... MODULE PH/ISE Code produit: 11601519
997.97€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Module de pH Orion™ VERSA STAR&tra... MODULE PH/LOGR Code produit: 11611519
899.48€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Module de pH Orion™ VERSA STAR&tra... MODULE PH Code produit: 11621519
544.71€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Module pour oxygène dissous Orion™... MODULE RDO/DO Code produit: 11631519
953.75€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Module de conductivité Orion™ VERS... MODULE CONDUCTIVITE Code produit: 11691509
953.75€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Kits de résistances et accessoires Orion... KIT CALIBRAGE CONDUCTI MINIDIN Code produit: 11732637
655.26€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Électrode indicatrice de pH Orion™... ELECTRODE ROSS ULTRA VERRE BNC 1M1M Code produit: 11742757
459.29€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Étalons de conductivité, solutions et ac... X5 SOL 60ML CONDUCTIVITETDS 1413US Code produit: 11906079
139.02€ / 5 pièces -
Thermo Scientific™ Étalons de conductivité, solutions et ac... X5 SOL 60ML CONDUCTIVI/TDS 12.9MS Code produit: 11916079
128.64€ / 5 pièces -
Thermo Scientific™ Sonde et spatule d’agitateur automatique... SONDE D'AGITATION AUTOMATIQUE Code produit: 11926069
381.00€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Sonde pour oxygène dissous Orion™ ... SONDE RDO 3M Code produit: 12053313
997.97€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH / ATC Orion&trad... GLASS ROSS ULTRA TRIODE FOR STAR METERS Code produit: 12493617
428.13€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Imprimante compacte Orion série Star A ORION STAR A INK RIBBON PRINTER 110-240V... Code produit: 15826361
757.77€ / 1 pièce