Läs mer
Läs mer
METTLER TOLEDO™ pH-mètre / instrument de mesure ISE de paillasse / conductimètre S475 SevenExcellence™
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gamme (pH):
-2 à 20
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivning
- Il est possible d’équiper les instruments de mesure du pH, de la conductivité, de la résistivité, de l’ISE, de la salinité, des TDS, de Redox / ORP et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer l’oxygène dissous et la BOD.
- Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
- Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
- Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
- Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
- Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
- Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Specifikationer
Specifikationer
| Précision (conductivité) | ± 0,5 % |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Canaux | Multicanaux |
| Type d’affichage | TFT |
| Gamme (mV) | -2000 à 2000 mV |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Gamme (résistivité) | 0,01 à 100 mégohm/cm |
| Gamme (salinité) | 0 à 80 psu, ppt |
| Gamme (TDS) | 0,001 mg/l à 1000 g/l |
| Résolution (pH) | 0,001/0,01/0,1 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering