Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH Orion™ 8102 BNUWP ROSS Ultra™
Effectuez des déterminations de pH précises grâce à cette électrode de pH combinée à usage général et corps en verre ultra-performante avec connecteur BNC étanche.
Marque: Thermo Scientific™ 8102BNUWP
348.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des déterminations de pH précises grâce à l’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™, une électrode combinée à usage général et corps en verre ultra-performante avec connecteur BNC étanche. La réponse au pH ne dépend pas des variations de température et cette électrode peut être utilisée avec n’importe quel pH-mètre doté d’un connecteur BNC.
Inclut :
- Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrodes Orion ROSS, 810007
Matériel nécessaire :
- Tampons pH pour l’étalonnage
- Béchers, en plastique ou en verre
- Agitateur magnétique ou sonde d’agitation Orion
- Eau distillée ou déminéralisée
Compatibles avec :
Le connecteur BNC étanche est compatible avec tous les connecteurs BNC standard qui équipent les pH-mètres des séries Thermo Scientific™ Orion Star™ ou leurs concurrents.
Recommandé dans les cas suivants :
- Applications de contrôle qualité et de recherche
Spécification
Électrode combinée à corps en verre | |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode pH | |
KCl 3 M | |
ROSS | |
32°F à 212°F | |
1 m |
WPBN | |
Corps en verre | |
0°C à 100°C | |
< 0.002pH/day | |
Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode Orion ROSS | |
0,01 | |
39,4 in |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
4Heures
18Minutes
43Secondes
6 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.