Learn More
Thermo Scientific™ Sonde pour oxygène dissous Orion™ RDO™
Mesurez les niveaux d’oxygène dissous sans avoir à vous soucier de remplacer de membrane grâce à la sonde pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ RDO™.
Marque: Thermo Scientific™ 087010MD
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Mesurez les niveaux d’oxygène dissous sans avoir à vous soucier de remplacer de membrane grâce à la sonde pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ RDO™. La sonde RDO (Rugged Dissolved Oxygen) utilise la technologie DO optique pour une mesure facile.
Caractéristiques :- Utilise la toute dernière technologie luminophore pour mesurer l’oxygène dissous (DO).
- Maintenance annuelle - simple remplacement du capuchon
- Longueurs de câble de capteur de 3, 6, 10, 15 ou 30 m (10, 20, 30, 50 ou 100 ft)
- Classé IP68, étanche
Inclut :
Sonde RDO™, capuchon optique, garde de capteur inox et manchon d'étalonnage
Matériel nécessaire :
Multimètre Orion Star avec entrée RDO™
Compatibles avec :
087001 Capuchon optique de rechange
087002 Garde-sonde de rechange RDO™ en acier inoxydable
087003 Manchon d’étalonnage de rechange pour sondes de terrain RDO™
Spécification
Sonde pour oxygène dissous Orion RDO | |
3m | |
0,0 à 200 % | |
Sonde d’oxygène dissous | |
0,00 à 20,0mg/L |
10 pi | |
Capteur d’oxygène dissous optique RDO | |
Multimètre Orion Star avec entrée RDO | |
Oxygène dissous optique RDO | |
0°C à 50°C |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.