Learn More
Thermo Scientific™ Électrode indicatrice de pH Orion™ 8103 BNUWP ROSS Ultra™
Description
Obtenez des déterminations de pH précises dans des échantillons micro-volumiques grâce à l’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™, une électrode combinée à embout semi-micro et à usage général disposant d’un corps en verre haute performance. La réponse au pH ne dépend pas des variations de température et cette électrode peut être utilisée avec n’importe quel pH-mètre doté d’un connecteur BNC.
- Permet une meilleure stabilité des mesures, une vitesse de réponse plus rapide, plus de précision, une longévité accrue, une dérive à long terme moindre et une meilleure reproductibilité des résultats.
- Équipée de connecteurs BNC étanches
Contenu :
- Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode Orion ROSS 810007
Requiert :
- Tampons pH pour l’étalonnage
- Béchers, en plastique ou en verre
- Agitateur magnétique ou sonde d’agitation Orion
- Eau distillée ou déminéralisée
Compatible avec :
Le connecteur BNC étanche est compatible avec tous les connecteurs BNC standard qui équipent les pH-mètres des gammes Thermo Scientific™ Orion Star™ ou leurs concurrents.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Laboratoires cliniques, pharmaceutiques et agro-alimentaires, chaque fois que la taille des échantillons est une contrainte
Spécification
Spécification
| Description | Électrode combinée en verre à embout semi-micro ; 165 x 6 |
| Types de connecteurs | BNC étanche |
| Jonction | céramique |
| Matériau | Corps en verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrode pH |
| Type de solution de remplissage | KCl 3M |
| Comprend | Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode Orion ROSS |
| Référence interne | ROSS |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.