Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Facilitez-vous le travail grâce à ce kit de tampons de pH à code couleur comprenant trois tampons, une solution de stockage et un flacon de stockage.
Marque:  Thermo Scientific™ 910199
111.71 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10432062
  • 121.71€ / 475mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Caractéristiques :
  • Tampons de pH avec tables de température sur les étiquettes pour des étalonnages précis et la traçabilité NIST™
  • Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000
  • Tampons à code couleur : tampon de pH 4,01 rose ; tampon de pH 7,00 jaune et tampon de pH 10,01 bleu
Comprend : Un flacon de 475 ml (1 pinte) de chacun des tampons de pH 4,00 (910104), 7,00 (910107), 10,01 (910110), une solution de stockage pour électrodes de pH standard (910001) et un flacon de stockage pour électrode de pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de tampons de pH Standard All-in-One
475 ml
afficher les composants individuels
475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of pH electrode storage solution (910001); and 12 mm diameter electrode storage bottle
pour des étalonnages précis et la traçabilité NIST™
Solution de stockage
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits > Kit de tampons de pH Standard All-in-One
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.