Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de nettoyage et de stockage pour électrodes de pH Orion™
Obtenez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de nettoyage et de stockage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™.
Marque: Thermo Scientific™ 900020
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Obtenez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de nettoyage et de stockage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi
Solutions de nettoyage :- Les solutions sont identifiées par les lettres A, B, C et D ; chaque lettre désignant une formulation unique.
- La solution nettoyante A permet d’éliminer les contaminants protéinés, la solution nettoyante B d’éliminer les contaminants bactériens, la solution nettoyante C est une solution de nettoyage général et la solution nettoyante D permet d’éliminer les contaminants huileux et gras.
- Les flacons incluent un petit bécher servant de conteneur pour la solution et une pipette en plastique pour retirer l’ancienne solution de remplissage d’électrode.
Inclut :
- 1 flacon de chacune des solutions de nettoyage A, B, C, et D
- 1 bécher
- 1 pipette
Solutions de stockage :
- La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons.
Remarque :
les références des produits ci-dessous ont été modifiées suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900021
Nouvelle référence : 900021-WA
Ancienne référence : 900022
Nouvelle référence : 900022-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Specifications
1 flacon de chacune des solutions de nettoyage A, B, C, et D ; Bécher et pipette | |
Solution de nettoyage pour électrode pH | |
Afficher les composants individuels |
Électrode pH | |
Ces solutions permettent d’obtenir des performances optimales et prolongent la vie utile des électrodes | |
Afficher les composants individuels |
Safety and Handling
- pH cleaning solution kit
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, sodium hypochlorite,pepsin, methylparaben
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.