Learn More
O-benzyl-DL-sérine, Thermo Scientific™ Code produit.: 11318846
O-benzyl-DL-sérine, Thermo Scientific™
Code produit. 11318846
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11318846
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19491.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’O-Benzyl-DL-sérine est utilisé comme agent catalytique, additif pétrochimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5445-44-3
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD00021724,MFCD00065936
Clé InChI IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme o-benzyl-dl-serine, 2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-benzylserine, h-dl-ser bzl-oh, 3-benzyloxy-dl-alanine, benzylserine, 2-amino-3-phenylmethoxy propanoic acid, o-benzyl-serine, acmc-1artk, spectrum2_001351Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 4573
Nom IUPAC 2-amino-3-(benzyloxy)propanoic acid
SMILES NC(COCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzyl-DL-serine
Point de fusion ∽225°C (decomposition)
Beilstein 3204905
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.22
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI04U040 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotW19D007 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotS20D047 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotA20X045 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotF24U017 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
O-benzyl-DL-sérine, Thermo Scientific™ >