Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de O-acétyl-L-sérine Code produit.: 15486649
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de O-acétyl-L-sérine
Code produit. 15486649
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15486649
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64933.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Substrat pour la cystéine synthase et la bêta-alanine synthase substituée dans les plantes supérieures
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’O-acétyl-L-sérine, un précurseur de la cystéine, est utilisé comme substrat pour l’identification, la différenciation et la caractérisation de(s) O-acétyl-L-sérine(thiol)lyase(s) (OASTL) impliquée(s) dans la biosynthèse de la cystéine.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol presque transparent.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66638-22-0
Formule moléculaire C5H10ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.588
Numéro MDL MFCD00060169
Clé InChI MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
Synonyme o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 44630053
Nom IUPAC Acide (2S)-3-2acétyloxy-aminopropanoïque;chlorhydrate
SMILES CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol almost transparency.
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.59
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY29I035 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Numéro de lotW26I005 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Numéro de lotT25I047 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Numéro de lotS10I002 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Numéro de lotY22H044 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de O-acétyl-L-sérine >