Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 96 puits, surface à faible adhérence Sphera, boîte de 1
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Thermo Scientific™ 174927
186.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez votre précieux travail. Les microplaques Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ sont dotées dʼune grande surface de culture cellulaire et permettent dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules-souches et la culture cellulaire. Disponibles en modèles à fond rond et plat 96 puits.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
- Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
- Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
- Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
- Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
- Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
- Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
Spécification
Plaque Nunclon Sphera 96 puits de type F, 8 / boîte | |
400 μl | |
Case of 8 | |
8 | |
Traitement Nunclon Sphera | |
96 | |
8 × 12 | |
1/emballage ; 8/boîte |
Polystyrène | |
Microplaque | |
1 | |
Transparent | |
Stérile | |
Origine non-animale ; Apyrogène, endotoxine <0,5 EU / ml ; Réactivité biologique USP classe VI ; SAL 10-6 ; ANSI / SBS 1-2004 | |
Nunc™ | |
Plat |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Durée de conservation
- 4 ans