Learn More
Thermo Scientific™ Plaques transparentes Sterilin™ Microtiter™
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marque: Thermo Scientific™ 612F96
103.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; peuvent être achetés séparément. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Fabriquées en polystyrène vierge pour une excellente clarté optique
- Les plaques fabriquées en version aseptique ne reçoivent aucun traitement de surface et présentent donc une surface de liaison moyenne
- Le procédé d’irradiation pour les plaques stériles rend la surface plus hydrophile, générant ainsi un produit à capacité de liaison élevée
- Conviennent à une utilisation à une longueur d’onde de 340 nm
- Les anneaux de condensation sur le couvercle, ainsi que les bords de puits surélevés sur la base, contribuent à minimiser le risque de contamination des puits environnants
- Les angles d’orientation et l’étiquetage alphanumérique garantissent une identification facile des échantillons
- Zone de marquage givrée sur la paroi d’extrémité de la plaque pour une identification claire
- La conception de puits suspendu garantit une distribution uniforme de la température autour de chaque puits
- Les plaques sont fournies sans couvercle (peuvent être achetées séparément).
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plat | |
1 |
Plaques de microtitration, transparentes, fond plat | |
50 boîtes | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité | |
50 | |
50/boîte |