Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque Nunclon™ Sphera™ à 96 puits, traitée par Nunclon Sphera, à fond en U
207.85 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Nb par paquet:
1 Microplate
5 Microplates
Nbre par carton:
50 Microplates
8 Microplates
Description
Optimisez votre précieux travail. Les microplaques Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ sont dotées dʼune grande surface de culture cellulaire et permettent dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules-souches et la culture cellulaire. Proposées en formats simples ou boîte multi-puits.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
Optimise la formation de sphéroïdes
- Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
- Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
- Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
- Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
- Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
- Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
Spécification
Description | Plaque Nunclon Sphera 96 puits de type U, 8 / boîte |
Matériau | En PS |
Volume (métrique) du puits | 300 μl |
Type | Microplaque |
Quantité | 8 / carton |
Nb par paquet | 1 Microplate |
Nbre par carton | 8 Microplates |
Couleur | Transparent |
Traitement de surface | Traitement Nunclon Sphera |
Stérilité | Stérile |