Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce à ces films adhésifs convenant parfaitement à toutes les applications de dosage.
Marque: Thermo Scientific™ 5701
55.08 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
Protégez le contenu des puits des microplaques avec la scelleuse pour plaques Thermo Scientific™ Mylar™ adaptée aux plaques Microtiter™, qui garantit une étanchéité parfaite. Conçue pour le scellage des plaques de microtitration.
Spécification
Transparent | |
SCELLEUSE, MYLAR, 100/boîte | |
Non stérile | |
96 | |
100 | |
Élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée | |
Film de scellage adhésif | |
Acrylique | |
Non | |
Toutes les formes de puits | |
Applications générales |
Life Science Reagents | |
Polyester | |
Non autoclavable | |
100 | |
83 x 124 mm | |
Applications générales | |
Nunc | |
Non | |
-40°C à +120°C | |
Toutes les microplaques | |
Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.