Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Plate, Non-Treated, Non-Sterile, Pack of 10
Couleur :transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Thermo Scientific™ 260895
260.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles | |
Avec couvercle | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
400 μl | |
Non stérile | |
Plat | |
10 |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Plaque 96 puits de type F, non traitée, transparente, avec couvercle, non stérile (10 / paquet, 160 / boîte) | |
10 sachets, 160 boîtes | |
Transparents | |
En PS | |
96 | |
Non traité | |
160 | |
160/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
165050 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 260895 |
165740 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 260895 |
173456 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 260895 |
167585 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 260895 |
177958 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 260895 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
10Heures
5Minutes
19Secondes
43 -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
3Heures
5Minutes
19Secondes
43Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.