Learn More
Thermo Scientific™ 4 Well Rectangular Dish, TC Surface, Pack of 10
Les boîtes multi-puits de culture cellulaire traitées reçoivent le traitement de surface exclusif Nunclon™ Delta qui favorise l’adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules.
Marque: Thermo Scientific™ 167063
742.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les boîtes multi-puits de culture cellulaire traitées Thermo Scientific™ Nunc reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta. Cette modification des propriétés de la surface favorise une adhésion maximale pour une large gamme de types de cellules et garantit des performances optimales.
Le traitement Nunclon Delta de la surface garantit des performances optimales pour l’adhérence cellulaire.
- Puits empilables et à fond plat
- Les bords de puits surélevés réduisent le risque de contamination croisée
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Excellentes qualités optiques
- Codes alphanumériques pour l’identification des puits
Types de puits ronds
- Équipées de couvercles ventilés pour les échanges gazeux
- Des zones évidées autour des puits servent de réservoirs d’eau pour réduire l’évaporation des puits
- Couvercles équipés de coins entaillés pour en faciliter l’orientation
Types de puits rectangulaires
- Grande surface de culture
- Acceptent des lames couvre-objet en verre standard : 24 × 60 mm pour la plaque à 4 puits ; et 22 × 22 mm pour la plaque à 8 puits
Informations relatives à la commande :
Les plaques à 24 puits font 17 mm de profondeur ; les plaques à 4 puits font 10 mm de profondeur.
Spécification
Avec certificat de traçabilité et de qualité (un certificat par caisse). | |
Transparent | |
Polystyrène | |
4 | |
Stérile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100 | |
Case of 100 | |
85,5 mm |
21,8 cm2 | |
Plaque de culture cellulaire | |
5 ml/puits | |
5 ml | |
Nunclon Delta | |
Couvercle | |
10 | |
127,8 mm | |
14,5 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421474 | Certificat de traitement | 16/03/2025 | 167063 |
1421474 | Certificat de conformité | 01/02/2025 | 167063 |
1301957 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 167063 |
1376882 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 167063 |
1300630 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 167063 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.