Learn More
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid
For stopping the action of HRP on the substrate, tetramethylbenzidine
Marque: R&D Systems™ DY994
129.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
153.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24247" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
15 x 6 mL | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
ELISA |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les sciences de la vie
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur les produits des sciences de la vie pour faire avancer votre recherche et votre innovation.Code promotionnel: 24247Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu’à 52%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid > 15x6mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu