Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes à 4 puits pour FIV Nunc™
BIOPHARMA
Menez à bien des applications qui génèrent des résultats systématiquement fiables et de grande qualité pendant la vitrification.
Marque:  Thermo Scientific™ 144444
346.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10404532
  • 621.00€ / 120 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Générez systématiquement des résultats fiables durant la FIV et la vitrification de l’embryon grâce aux boîtes de FIV à 4 puits Thermo Scientific™ Nunc™, qui sont conformes aux exigences rigoureuses des tests, certifications et validations FIV.
Des caractéristiques innovantes, permettant dʼobtenir une qualité élevée et une grande simplicité dʼutilisation
  • Assure une orientation appropriée et empêche la contamination croisée grâce au fermoir à cran du couvercle et de la boîte
  • Empêche les rayures sur les fonds de puits et maintient une température optimale avec des bords en relief de 0,8 mm
  • Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testées, certifiées et validées pour la FIV
  • Marquage CE, approuvées par la FDA,ayant fait l'objet de tests MEA
  • Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
Certificats de conformité figurant sur chaque lot, pour votre assurance qualité
  • Stériles (SAL 106)
  • Apyrogènes (test LAL)
  • Test USP de classe VI
  • Résultats de test de libération (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA
1,9 cm2/puits
Stérile
4
4
66 mm
Boîte pour FIV à 4 puits traitée Nunclon Delta
Polystyrène USP classe VI
Nunclon Delta
120
66 mm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot184960 Type de certificatCertificat d'irradiation Date13/03/2025 Catalog Number144444
Numéro de lot185558 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2025 Catalog Number144444
Numéro de lot185557 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2025 Catalog Number144444
Numéro de lot185556 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2025 Catalog Number144444
Numéro de lot184015 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2025 Catalog Number144444
Nom du produit
Thermo Scientific™ Boîtes à 4 puits pour FIV Nunc™ > Nunclon Delta traité ; boîte à 4 puits
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.