Learn More
Thermo Scientific™ Boîte à puits central Nunc™ IF
Obtenez des résultats toujours fiables et de haute qualité lors du lavage des embryons et des ovocytes grâce aux boîtes Thermo Scientific™ Nunc à puits central.
Marque: Thermo Scientific™ 150260
288.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les boîtes à puits central Thermo Scientific™ Nunc offrent des résultats fiables et de qualité FIV pendant le lavage des embryons et des ovocytes.
Des caractéristiques innovantes, permettant dʼobtenir une qualité élevée et une grande simplicité dʼutilisation :
- Angle parfait des parois des puits de réservoir pour faciliter la localisation et le lavage des échantillons
- Véritable fond plat pour maintenir une température optimale
- Conception facile à saisir pour une sécurité accrue
Rigoureusement testées, certifiées et validées pour la FIV :
- Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA
- Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
Certificats de conformité figurant sur chaque lot, pour votre assurance qualité :
- Stériles (SAL 106)
- Apyrogènes (test LAL)
- Test USP de classe VI
- Résultats de test de libération (MEA)
Spécification
Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA | |
Plat | |
Polystyrène USP classe VI | |
Non traité | |
1 | |
1 | |
55 mm |
Boîte à puits central, couvercle avec orifice d’aération | |
Transparent | |
Stérile | |
Boîte | |
120 | |
16 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422462 | Certificat de conformité | 25/03/2025 | 150260 |
1422464 | Certificat de conformité | 07/03/2025 | 150260 |
1422463 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 150260 |
1422092 | Certificat de conformité | 01/03/2025 | 150260 |
1422091 | Certificat de conformité | 21/02/2025 | 150260 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.