Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri pour FIV Nunc™
BIOPHARMA
Utilisez des boîtes de Pétri pour FIV Thermo Scientific™ Nunc™ fiables et de haute qualité, pour vos applications de FIV.
Marque:  Thermo Scientific™ 150255
359.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10170753
  • 610.00€ / 500 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez des applications FIV à l’aide des boîtes de Pétri de FIV Thermo Scientific™ Nunc™ de haute qualité et fiables, qui répondent aux exigences rigoureuses des tests, de la certification et de la validation FIV.
Des fonctionnalités innovantes pour des résultats optimisés :
  • Échanges gazeux facilités grâce au couvercle ventilé
  • Choix de la taille adaptée à l’application concernée (disponibles en tailles de 35 mm, 60 mm et 90 mm)
  • Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testées, certifiées et validées pour la FIV :
  • Marquage CE, approuvées par la FDA,ayant fait l'objet de tests MEA
  • Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
  • Stériles (SAL 106)
  • Apyrogènes (test LAL)
  • Test USP de classe VI
  • Résultats de test de libération (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA
8,8 cm2
Stérile
500
11 mm
Boîte de Petri pour FIV, de 35 mm, couvercle avec orifice d’aération
Polystyrène USP classe VI
Non traité
10
35 mm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot184962 Type de certificatCertificat d'irradiation Date21/04/2025 Catalog Number150255
Numéro de lot184891 Type de certificatCertificat d'irradiation Date20/01/2025 Catalog Number150255
Numéro de lot184766 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/04/2025 Catalog Number150255
Numéro de lot184765 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/04/2025 Catalog Number150255
Numéro de lot184891 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number150255
Nom du produit
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri pour FIV Nunc™ > Non traité ; Boîte de Pétri 35 x 10 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.