Learn More
Thermo Scientific™ Boîte ICSI FIV Nunc de 51 mm
Obtenez des résultats systématiquement fiables et de haute qualité lors de la fécondation. Les boîtes de culture ICSI pour FIV Thermo Scientific™ Nunc™ permettent une visualisation nette des échantillons avec un centre optique super-poli et répondent aux exigences élevées des tests FIV, de certification et de validation.
Marque: Thermo Scientific™ 150265
150.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des résultats systématiquement fiables et de haute qualité lors de la fécondation. Les étuves Thermo Scientific™ Nunc IVF ICSI répondent aux exigences rigoureuses des tests, des certifications et de la validation FIV.
Des caractéristiques innovantes, permettant dʼobtenir une qualité élevée et une grande simplicité dʼutilisation
- Maintenez une température optimale avec un véritable fond plat
- Profil bas offrant des angles optimaux pendant le processus ICSI
- Visionnez clairement l’échantillon avec un centre optique hautement poli
- Sécurité accrue grâce à une conception facile à saisir
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testés, certifiés et validés pour les tests de marquage IVFCE, approuvés par la FDA et ayant fait lʼobjet de tests MEA
- Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
- Certificats de conformité figurant sur chaque lot, pour votre assurance qualité
Stériles (SAL 106)
- Apyrogènes (test LAL)
- Test USP de classe VI
- Résultats des tests de diffusion (MEA et HSSA)
Spécification
Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA | |
Plat | |
Polystyrène USP classe VI | |
Non traité | |
1 | |
1 | |
51 mm |
Boîte de culture ICSI pour FIV, couvercle avec orifice d’aération | |
Transparent | |
Stériles | |
Boîte | |
120 | |
9 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.