Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes à 4 puits pour FIV Nunc™
Menez à bien des applications qui génèrent des résultats systématiquement fiables et de grande qualité pendant la vitrification.
422.00€ - 621.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA |
---|---|
Surface de culture | 1,9 cm2/puits |
Matériau | Polystyrène USP classe VI |
Stérilité | Stérile |
Nombre de puits | 4 |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10404532
![]() |
Thermo Scientific™
144444 |
Nunclon Delta |
621.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10756864
|
Thermo Scientific™
179830 |
Non traité |
422.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Générez systématiquement des résultats fiables durant la FIV et la vitrification de l’embryon grâce aux boîtes de FIV à 4 puits Thermo Scientific™ Nunc™, qui sont conformes aux exigences rigoureuses des tests, certifications et validations FIV.
Des caractéristiques innovantes, permettant dʼobtenir une qualité élevée et une grande simplicité dʼutilisation :
- Assure une orientation appropriée et empêche la contamination croisée grâce au couvercle à cran et à la boîte
- Empêche les rayures sur les fonds de puits et maintient une mise à l’équilibre rapide de la température avec des bords surélevés de 0,8 mm
- Le traitement de surface Nunclon Delta garantit l’homogénéité d’une surface plus hydrophile
- La surface hydrophobe non traitée facilite la culture d’embryons en microgouttes
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testées, certifiées et validées pour la FIV :
- Marqué CE, approuvé par la FDA, et testé avec un test sur embryons de souris (MEA) au stade unicellulaire
- Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
- Stérile (SAL 10e-6)
- Apyrogène (test LAL)
- PS USP classe VI
- Test de libération de lot (MEA)
Spécification
Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA | |
Polystyrène USP classe VI | |
4 | |
4 | |
66 mm |
1,9 cm2/puits | |
Stérile | |
120 | |
66 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.