Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc en polystyrène transparentes 384 puits avec surfaces traitées et non traitées pour la culture cellulaire sont optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 384 puits permettent de réduire le volume des échantillons et des réactifs et, donc, de réaliser des économies et d’analyser davantage d’échantillons. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Code-barres personnalisé disponible
- Volumes utiles flexibles : 10 à 100 μl
Spécification
Spécification
Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,084 cm2/puits |
Description | Non traité ; avec couvercle ; stérile ; 1/30 |
Array | 16 × 24 |
Conditionnement | 1/emballage ; 30/boîte |
Gamme de produits | Nunc™ |
Couleur | Transparents |
Type de produit | Microplaque |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1290545 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 242765 |
1375940 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 242765 |
1303183 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 242765 |
1337196 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 242765 |
1361112 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 242765 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28